Merck
608149
Sigma-Aldrich
L-メチオニン-(カルボキシ-13C,メチル-d3)
99 atom % D, 99 atom % 13C
別名:
SILAC アミノ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3SCH2CH2CH(NH2)13CO2H
分子量:
153.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
99 atom % D
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
テクニック
protein expression: suitable
mp
284 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])SCC[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3,5+1
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-YLXZAIPNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)