安全性情報
426199
Sigma-Aldrich
藻類アミノ酸混合物-13C
98 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
アプリケーション
この製品には、青緑色の藻類源から抽出された16のアミノ酸が含まれています。この製品は、グルタミン、アスパラギン、システイン、およびトリプトファンが欠損しています。
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
426199-VAR:
426199-BULK:
426199-250MG:
426199-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Samuel Bryson et al.
The ISME journal, 11(12), 2781-2792 (2017-08-12)
Resource availability influences marine microbial community structure, suggesting that population-specific resource partitioning defines discrete niches. Identifying how resources are partitioned among populations, thereby characterizing functional guilds within the communities, remains a challenge for microbial ecologists. We used proteomic stable isotope