Merck
651400
Sigma-Aldrich
L-メチオニン-(メチル-13C,d1)
98 atom % D, 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH2DSCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
151.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
形状
solid
光学活性
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp
284 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H][13CH2]SCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1D
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-LYCQJCGGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
651400-VAR:
651400-BULK:
試験成績書(COA)