同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
95% (CP)
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
テクニック
bio NMR: suitable
mp
228 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+6
保管温度
room temp
SMILES記法
O[13C](=O)[13C@@H]1[13CH2][13CH2][13CH2][15NH]1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
ONIBWKKTOPOVIA-XAFSXMPTSA-N
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
608114-BULK:
608114-500MG:
608114OOS-BULK:
608114-250MG:
608114-100MG:
608114-VAR:
Charles N Zawatsky et al.
Frontiers in endocrinology, 12, 744857-744857 (2021-10-16)
Scleroderma, or systemic sclerosis, is a multi-organ connective tissue disease resulting in fibrosis of the skin, heart, and lungs with no effective treatment. Endocannabinoids acting via cannabinoid-1 receptors (CB1R) and increased activity of inducible NO synthase (iNOS) promote tissue fibrosis