Merck
654183
Sigma-Aldrich
D-Proline-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC4H9NO2
CAS番号:
分子量:
116.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
mp
223 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
O[13C]([C@@]1([H])CCCN1)=O
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i5+1
InChI Key
ONIBWKKTOPOVIA-VNFUZYCESA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
654183-BULK:
654183-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)