Merck
608017
Sigma-Aldrich
L-フェニルアラニン-13C9,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP), 97% (Chiral Purity)
別名:
SILAC アミノ酸, フェニルアラニン-UL-13C,15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6H513CH213CH(15NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
175.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
95% (CP)
97% (Chiral Purity)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
テクニック
bio NMR: suitable
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+10
SMILES記法
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-CMLFETTRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Phenylalanine is an aromatic nonpolar amino acid. Phenylalanine, tyrosine and tryptophan are three amino acids which can absorb ultraviolet radiation above 250nm. Degradation of phenylalanine results in the formation of acetoacetate and fumarate. Isotope labeled amino acids are required for the production of isotopically labeled proteins.
アプリケーション
L-Phenylalanine-13C9,15N has been used as a supplement in liquid growth culture of Nostoc species to study the involvement of noc operon (NoA biosynthesis operon) in NoA (nocuolin A) synthesis.
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
608017-250MG:
608017-1G:
608017-BULK:
608017-500MG:
608017OOS-BULK:
608017-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The cyanobacterial metabolite nocuolin a is a natural oxadiazine that triggers apoptosis in human cancer cells.
Voracova K, et al.
PLoS ONE, 12, e0172850-e0172850 (2017)
Harvey RA, et al.
Biochemistry (Lippincott's illustrated reviews) (2011)
Isotope labeling for solution and solid-state NMR spectroscopy of membrane proteins.
Verardi R, et al.
Advances in Experimental Medicine and Biology, 992, 35-62 (2012)
Incorporation of radioactive amino acids into proteins of the microsome fraction of guinea-pig liver in a cell-free system.
SIMKIN JL and WORK TS
The Biochemical Journal, 67, 617-624 (1957)
Garrett RH and Grisham CM
Biochemistry (2012)