Merck
607126
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-amine-15N
98 atom % 15N, 99 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD315NH2
分子量:
35.07
UNSPSCコード:
12352116
同位体純度
98 atom % 15N
99 atom % D
bp
-6.3 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[15NH2]C([2H])([2H])[2H]
包装
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Gas cylinderExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)