Merck
607304
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-amine-15N hydrochloride
99 atom % D, 98 atom % 15N, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD315NH2 · HCl
分子量:
71.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
mp
232-234 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
Cl.[2H]C([2H])([2H])[15NH2]
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3,2+1;
InChI Key
NQMRYBIKMRVZLB-CKHMYQJJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
607304-BULK:
607304-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)