主要文書
8.20940
Sigma-Aldrich
3-Oxoglutaric acid
for synthesis
別名:
3-Oxoglutaric acid, ß-Ketoglutaric acid, Acetone-1,3-dicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6O5
CAS番号:
分子量:
146.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
208-797-9
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.0% (acidimetric)
フォーム
powder
かさ密度
400 kg/m3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-]C(=O)CC(=O)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/p-2
InChI Key
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Identity (IR):
passes test
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR):
passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
392.0 °F - open cup
引火点(℃)
200 °C - open cup