Merck
LSKSIS500
Millipore
Montage 注入溶液、0.5 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.52
形状
liquid
品質水準
包装
pkg of 500 mL
メーカー/製品名
Montage®
テクニック
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
輸送温度
ambient
詳細
Montage SEQ キットでは、96 ウェルおよび 384 ウェルフォーマットで、遠心分離不要の効率的なシーケンス反応クリーンアップが可能です。独自のサイズ排除分離技術により、高価なゲルろ過樹脂や 結合-洗浄-溶出カラムが不要になります。
アプリケーション
シーケンス反応のクリーンアップに適しています。
研究カテゴリー
すべて
保管および安定性
試薬は、15 °C~30 °Cで保存してください。
法的情報
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
LSKSIS500:
試験成績書(COA)