Merck
176028
Sigma-Aldrich
Methylamine-d5 deuteriochloride
98 atom % D
別名:
Methylammonium-d6 chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3ND2·DCl
CAS番号:
分子量:
73.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
形状
solid
mp
232-234 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
Cl[2H].[2H]N([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3;/hD3
InChI Key
NQMRYBIKMRVZLB-MIOFBDNISA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
176028-1G:
176028-VAR:
176028-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)