Merck
606634
Sigma-Aldrich
α-Methylstyrene-α-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
別名:
Benzene (1-methylethenyl-1-13C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H513C(CH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
119.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥98% (CP)
含みます
hydroquinone as stabilizer
bp
165-169 °C (lit.)
密度
0.917 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[13C](=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3/i8+1
InChI Key
XYLMUPLGERFSHI-VJJZLTLGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
606634-BULK:
606634-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)