Merck
606251
Sigma-Aldrich
Phosgene-13C solution
~1 M in benzene, 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13COCl2
CAS番号:
分子量:
99.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
分子量
99.90 by atom % calculation
濃度
~1 M in benzene
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[13C](Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4/i1+1
InChI Key
YGYAWVDWMABLBF-OUBTZVSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F
引火点(℃)
-11 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
606251-VAR:
606251-BULK:
606251-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)