Merck
605344
Sigma-Aldrich
D-Mannose-2-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5H12O6
CAS番号:
分子量:
181.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +14.5°, c = 1 in H2O
mp
133 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC[C@H]1OC(O)[13C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1/i5+1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-JJELKLASSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
605344-VAR:
605344-BULK:
605344-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)