Merck
329320
Sigma-Aldrich
ブロモホルム-d
≥99.5 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
別名:
トリブロモメタン-d
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CDBr3
CAS番号:
分子量:
253.74
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥99.5 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
不純物
~1% carbon tetrabromide
屈折率
n20/D 1.596 (lit.)
bp
136.5 °C (lit.)
密度
2.906 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C(Br)(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI Key
DIKBFYAXUHHXCS-MICDWDOJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
329320-25G:4548173937557
329320-10G:4548173937540
329320-BULK:
329320-VAR:
329320-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chao He et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 21(12), 1295-1309 (2020-04-16)
The crossed molecular beam reactions of the methylidyne radical (CH; X2 Π) with 1,3-butadiene (CH2 CHCHCH2 ; X1 Ag ) along with their (partially) deuterated counterparts were performed at collision energies of 20.8 kJ mol-1 under single collision conditions. Combining our laboratory
Chao He et al.
The journal of physical chemistry. A, 123(49), 10543-10555 (2019-11-14)
The crossed molecular beam reactions of the methylidyne radical (CH; X2Π) with propylene (CH3CHCH2; X1A') along with (partially) substituted reactants were conducted at collision energies of 19.3 kJ mol-1. Combining our experimental data with ab initio electronic structure and statistical