Merck
604925
Sigma-Aldrich
Creatine-(methyl-13C) monohydrate
99 atom % 13C
別名:
4-Amidinosarcosine-methyl-13C monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC3H9O2N3 · H2O
CAS番号:
分子量:
150.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
292 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[H]O[H].[13CH3]N(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i1+1;
InChI Key
MEJYXFHCRXAUIL-YTBWXGASSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
604925-BULK:
604925-VAR:
604925-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)