Merck
615676
Sigma-Aldrich
Guanidineacetic acid-2,2-d2
98 atom % D
別名:
N-(aminoiminomethyl)-Glycine-2,2-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC(=NH)NHCD2CO2H
CAS番号:
分子量:
119.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(NC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7N3O2/c4-3(5)6-1-2(7)8/h1H2,(H,7,8)(H4,4,5,6)/i1D2
InChI Key
BPMFZUMJYQTVII-DICFDUPASA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
615676-BULK:
615676-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)