Merck
604879
Sigma-Aldrich
L-Phenyl-13C6-alanine
greener alternative
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6H5CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
171.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 45
new score: 32
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
質量シフト
M+6
SMILES記法
N[C@@H](C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-KILZIXFTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Use of Renewable Feedstocks”. Click here to view its DOZN scorecard.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
604879-1G:
604879-BULK:
604879-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)