Merck
604682
Sigma-Aldrich
L-Alanine-2,3-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
91.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[13CH3][13C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-GSPFBODJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
604682-500MG:
604682-VAR:
604682-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.