Merck
603910
Sigma-Aldrich
アセトアニリド-(環-13C6)
99 atom % 13C
別名:
N-(Phenyl-13C6)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONH13C6H5
CAS番号:
分子量:
141.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
密度
1.274 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
CC(=O)N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,8+1
InChI Key
FZERHIULMFGESH-OLGKHRKTSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
603910-BULK:
603910-VAR:
603910-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)