About This Item
化学式:
Br13CH2CO2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
196.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % 13C
bp
50 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.328 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4H2,1-3H3/i4+1
InChI Key
BNWCETAHAJSBFG-AZXPZELESA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
604208-VAR:
604208-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)