Merck
604194
Sigma-Aldrich
Methyl bromoacetate-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH213CO2CH3
CAS番号:
分子量:
153.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
51-52 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CO[13C](=O)CBr
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3/i3+1
InChI Key
YDCHPLOFQATIDS-LBPDFUHNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。