Merck
591815
Sigma-Aldrich
Trimethyl-d9-amine-15N hydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % D
別名:
Trimethyl-d9-ammonium-15N chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)315N.HCl
CAS番号:
分子量:
105.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
99 atom % D
フォーム
solid
mp
283-284 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+9
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI Key
GETQZCLCWQTVFV-GQALSZNTSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
591815-BULK:
591815-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joshua M Svendsen et al.
Cell reports, 29(10), 3187-3199 (2019-12-05)
The germline contains an immortal cell lineage that ensures the faithful transmission of genetic and, in some instances, epigenetic information from one generation to the next. Here, we show that in Caenorhabditis elegans, the small RNA 3'-2'-O-methyltransferase henn-1/HEN1 is required for sustained