Merck
604011
Sigma-Aldrich
Glycolic acid-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
Hydroxyacetic acid-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO13CH213CO2H
CAS番号:
分子量:
78.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
質量シフト
M+2
SMILES記法
O[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
InChI Key
AEMRFAOFKBGASW-ZDOIIHCHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。