Merck
603864
Sigma-Aldrich
p-Toluic acid-α-13C
99 atom % 13C
別名:
4-メチル安息香酸-α-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H413CO2H
CAS番号:
分子量:
137.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
bp
274-275 °C
mp
177-180 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i8+1
InChI Key
LPNBBFKOUUSUDB-VJJZLTLGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
603864-VAR:
603864-500MG:
603864-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)