Merck
603856
Sigma-Aldrich
2-(4-Aminophenyl)acetic acid-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC7H9NO2
CAS番号:
分子量:
152.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
201 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
Nc1ccc(C[13C](O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)/i8+1
InChI Key
CSEWAUGPAQPMDC-VJJZLTLGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
603856-VAR:
603856-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)