Merck
CDS003084
Sigma-Aldrich
(2-Aminophenyl)acetic acid
AldrichCPR
別名:
2-Aminophenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
151.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
形状
solid
光学活性
[α]20/D −31.5°, c = 1 in H2O
mp
123-127 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccccc1CC(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
InChI Key
KHMNCHDUSFCTGK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3