Merck
603708
Sigma-Aldrich
スチレン ジブロミド-(エチル-2-13C)
99 atom % 13C
別名:
(1,2-Dibromoethyl-2-13C)benzene, 1,2-Dibromo-1-phenylethane-2-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(Br)13CH2Br
CAS番号:
分子量:
264.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
bp
139-141 °C/15 mmHg (lit.)
mp
70-74 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
Br[13CH2]C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i6+1
InChI Key
SHKKTLSDGJRCTR-PTQBSOBMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)