分子量
285.26 by atom % calculation
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
SMILES記法
CC(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H18F3NO4/c1-6(11(12,13)14)5-7(8(16)17)15-9(18)19-10(2,3)4/h6-7H,5H2,1-4H3,(H,15,18)(H,16,17)/t6?,7-/m0/s1
InChI Key
PLTXZUYAJDKNFI-MLWJPKLSSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
602590-BULK:
602590-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)