Merck
597228
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ile-OH-13C6,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
別名:
L-イソロイシン-13C6,15N, N-Fmoc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH213CH(13CH3)13CH(15NH-Fmoc)13CO2H
CAS番号:
分子量:
360.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
145-147 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+7
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[13CH3][13CH2][13C@H]([13CH3])[13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,13+1,19+1,20+1,22+1
InChI Key
QXVFEIPAZSXRGM-HJECYYBSSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
597228-100MG:
597228-250MG:
597228-BULK:
597228-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Q Chen et al.
Journal of dairy science, 99(12), 9483-9492 (2016-10-25)
Fraud in milk and dairy products occurs when cow milk is added to sheep and goat milk for economic reasons. No reliable, selective, and sensitive method exists for quantifying the milk percentage of different species. This work reports the development