Merck
594768
Sigma-Aldrich
4-Methoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester
97%
別名:
4-Carbomethoxyphenylboronic acid pinacol ester, Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19BO4
CAS番号:
分子量:
262.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
77-81 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H19BO4/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-8-6-10(7-9-11)12(16)17-5/h6-9H,1-5H3
InChI Key
REIZEQZILPXYKS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Methoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester can be used as a reagent:   
  • In Suzuki–Miyaura cross-coupling reaction with aryl halides to form C-C bonds.     
  • For the synthesis of biphenyl derivatives by selective ortho C-H arylation of ketones using Rh catalyst.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
594768-BULK:
594768-5G:
594768-1G:
594768-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)