Merck
59470
Sigma-Aldrich
5,6-O-イソプロピリデン-L-グロン酸 γ-ラクトン
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14O6
CAS番号:
分子量:
218.20
Beilstein:
5267697
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
光学活性
[α]20/D +62±2°, c = 1% in H2O
mp
166-170 °C
SMILES記法
CC1(C)OC[C@H](O1)[C@H]2OC(=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H14O6/c1-9(2)13-3-4(15-9)7-5(10)6(11)8(12)14-7/h4-7,10-11H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7+/m0/s1
InChI Key
JNTPPVKRHGNFKM-BNHYGAARSA-N
その他情報
Starting material for the synthesis of an array of compounds modified in the positions 2 and 3; synthesis of isopropylidene-L-glyceraldehyde
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
59470-BULK-F:
59470-5G-F:
59470-VAR-F:
59470-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)