Merck
179698
Sigma-Aldrich
(−)-2,3:4,6-ジ-O-イソプロピリデン-2-ケト-L-グロン酸 一水和物
98%
別名:
(−)-ジアセトン-2-ケト-L-グロン酸, (−)-ジアセトン-2-ケト-L-グロン酸, 2,3:4,6-ジ-O-イソプロピリデン-α-L-キシロ-2-ヘキスロフラノソン酸, ジケグラック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18O7 · H2O
CAS番号:
分子量:
292.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]21/D −20°, c = 2 in methanol
mp
88-90 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]O[H].CC1(C)OC[C@@H]2O[C@]3(OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1)C(O)=O
InChI
1S/C12H18O7.H2O/c1-10(2)15-5-6-7(17-10)8-12(16-6,9(13)14)19-11(3,4)18-8;/h6-8H,5H2,1-4H3,(H,13,14);1H2/t6-,7+,8-,12+;/m0./s1
InChI Key
ZFQRGFMVXLSLKZ-QCILGFJPSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
179698-BULK:
179698-VAR:
179698-25G:
179698-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)