Merck
593516
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-3-フルオロサリチルアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H2(F)(OH)CHO
CAS番号:
分子量:
219.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
112-116 °C (lit.)
官能基
aldehyde
bromo
fluoro
SMILES記法
Oc1c(F)cc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H4BrFO2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
InChI Key
YYCQXIWKIRQWHN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
593516-1G:
593516-BULK:
593516-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)