Merck
593400
Sigma-Aldrich
3-クロロ-5-フルオロサリチルアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H2(F)(OH)CHO
CAS番号:
分子量:
174.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
95-99 °C (lit.)
官能基
aldehyde
chloro
fluoro
SMILES記法
Oc1c(Cl)cc(F)cc1C=O
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-6-2-5(9)1-4(3-10)7(6)11/h1-3,11H
InChI Key
VHXIEGGPMOEWNK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
593400-VAR:
593400-1G:
593400-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)