Merck
729426
Sigma-Aldrich
5-シアノ-2-メトキシベンズアルデヒド
97%
別名:
3-ホルミル-4-メトキシベンゾニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7NO2
CAS番号:
分子量:
161.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
115-120 °C
官能基
aldehyde
nitrile
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1C=O)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c1-12-9-3-2-7(5-10)4-8(9)6-11/h2-4,6H,1H3
InChI Key
HJDXZGCTGAWUFZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
729426-BULK:
729426-500MG:4548173345093
729426-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)