About This Item
化学式:
D215NCD2CO2D
CAS番号:
分子量:
81.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
98 atom % 15N
98 atom % D
フォーム
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1D2,3+1/hD3
InChI Key
DHMQDGOQFOQNFH-GLDTTZKRSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)