Merck
589888
Sigma-Aldrich
Methylamine-d5
99 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3ND2
CAS番号:
分子量:
36.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % D
品質水準
bp
-6.3 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]N([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1D3/hD2
InChI Key
BAVYZALUXZFZLV-OMNVKBNWSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
Standard 10 g quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 29 psig for 10 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
ピクトグラム
FlameGas cylinderSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
589888-VAR:
589888-10G:
589888-10G-EU:
589888-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)