Merck
589292
Sigma-Aldrich
Lithocholic acid-11,12-d2
97 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24D2H38O3
CAS番号:
分子量:
378.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
97 atom % D
mp
184-186 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]4(C)C([2H])C([2H])[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i11D,13D/t11?,13?,15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-
InChI Key
SMEROWZSTRWXGI-YBRLEOEUSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
589292-BULK:
589292-250MG:
589292-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)