Merck
58924
Sigma-Aldrich
(−)-Isolongifolene
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(1R)-2,2,7,7-Tetramethyltricyclo[6.2.1.01.6]undec-5-ene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24
CAS番号:
分子量:
204.35
Beilstein:
2207559
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D −138±2°, c = 1% in ethanol
屈折率
n20/D 1.499
bp
255-256 °C
密度
0.930 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)CCC=C2C(C)(C)[C@H]3CC[C@@]12C3
InChI
1S/C15H24/c1-13(2)8-5-6-12-14(3,4)11-7-9-15(12,13)10-11/h6,11H,5,7-10H2,1-4H3/t11-,15-/m0/s1
InChI Key
CQUAYTJDLQBXCQ-NHYWBVRUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(-)-Isolongifolene is a sesquiterpene that can be found in pine cone and Japanese cedar essential oils.
アプリケーション
(-)-Isolongifolene may be used in the preparation of (-)-isolongifolenone, a potent insect repellent.
その他情報
This (-)-isolongifolene has an enantiomeric purity of 93%; it is thus the highest purity material ever offered commercially; the double bond can be epoxidized
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
58924-5ML:
58924-BULK:
58924-1ML:
58924-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isolongifolenone: a novel sesquiterpene repellent of ticks and mosquitoes.
Zhang A, et al.
Journal of Medical Entomology, 46(1), 100-106 (2009)
R. Ranganathan et al.
Tetrahedron, 26, 621-621 (1970)
Suppression of SOS-inducing activity of chemical mutagens by metabolites from microbial transformation of (-)-isolongifolene.
Sakata K, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(4), 2164-2167 (2010)
Rienaecker, R. and Graefe, J
Angewandte Chemie (International Edition in English), 97, 348-348 (1985)