Merck
22133
Sigma-Aldrich
(−)-α-セドレン
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(1S,2R,5S)-2,6,6,8-テトラメチルトリシクロ[5.3.1.01.5]ウンデカ-8-エン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24
CAS番号:
分子量:
204.35
Beilstein:
3196861
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −88±1°, c = 10% in ethanol
屈折率
n20/D 1.498
bp
261-262 °C (lit.)
密度
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC=C3C
InChI
1S/C15H24/c1-10-7-8-15-9-12(10)14(3,4)13(15)6-5-11(15)2/h7,11-13H,5-6,8-9H2,1-4H3/t11-,12+,13+,15+/m1/s1
InChI Key
IRAQOCYXUMOFCW-OSFYFWSMSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
22133-BULK-F:
22133-VAR-F:
22133-5ML-F:
22133-1ML-F:
22133-25ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zuodong Jiang et al.
Current protocols in plant biology, 1, 345-358 (2016-11-22)
Terpenes/terpenoids constitute one of the largest classes of natural products, this is due to the incredible chemical diversity that can arise from the biochemical transformations of the relatively simple prenyl diphosphate starter units. All terpenes/terpenoids comprise a hydrocarbon backbone that