Merck
588121
Sigma-Aldrich
1-Propanol-1,1-d2
98 atom % D
別名:
Propyl-1,1-d2 alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CD2OH
CAS番号:
分子量:
62.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
97 °C (lit.)
mp
-127 °C (lit.)
密度
0.830 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)CC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i3D2
InChI Key
BDERNNFJNOPAEC-SMZGMGDZSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup
引火点(℃)
15 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
588121-BULK:
588121-5G:4548173351834
588121-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Risa Harada et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 125(6), 688-694 (2018-01-26)
Soy sauce is a traditional Japanese fermented seasoning that contains various constituents such as amino acids, organic acids, and volatiles that are produced during the long fermentation process. Although studies regarding the correlation between microbes and aroma constituents have been