About This Item
化学式:
CH3(CH2)313CH213CO2H
CAS番号:
分子量:
118.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
202-203 °C (lit.)
mp
-3 °C (lit.)
密度
0.943 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
CCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i5+1,6+1
InChI Key
FUZZWVXGSFPDMH-MPOCSFTDSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
587877-VAR:
587877-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)