About This Item
化学式:
HO2C13CH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
148.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
205 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
N[C@@H](C[13CH2]C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i2+1
InChI Key
WHUUTDBJXJRKMK-QQPKUSCQSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
587672-VAR:
587672-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)