Merck
586668
Sigma-Aldrich
Adamantane-d16
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D16
CAS番号:
分子量:
152.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
mp
209-212 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+16
SMILES記法
[2H]C1([2H])C2([2H])C([2H])([2H])C3([2H])C([2H])([2H])C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C2([2H])[2H])C3([2H])[2H]
InChI
1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2/t7-,8+,9-,10+/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D,10D
InChI Key
ORILYTVJVMAKLC-IHRGUYRUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
586668-VAR:
586668-1G:
586668-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)