Merck
616869
Sigma-Aldrich
Cyclooctane-d16
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C8D16
分子量:
128.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
bp
151 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+16
SMILES記法
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C8H16/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
InChI Key
WJTCGQSWYFHTAC-SADLKCKLSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
616869-VAR:
616869-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)