Merck
586293
Sigma-Aldrich
Ethanol-17O
20 atom % 17O, 99% (CP)
別名:
Ethyl alcohol-17O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH217O
CAS番号:
分子量:
47.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
20 atom % 17O
アッセイ
99% (CP)
分子量
46.27 by atom % calculation (20 atom % 17O)
bp
78 °C (lit.)
密度
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC[17OH]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3+1
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-LBPDFUHNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
586293-VAR:
586293-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)