Merck
586145
Sigma-Aldrich
5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2OS
CAS番号:
分子量:
156.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
268-272 °C (dec.) (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1sc(N)nc1C
InChI
1S/C6H8N2OS/c1-3-5(4(2)9)10-6(7)8-3/h1-2H3,(H2,7,8)
InChI Key
PKUKCASRNJIQNU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
586145-BULK:
586145-1G:
586145-5G:
586145-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)