Merck
578991
Sigma-Aldrich
Acetanilide-2,3,4,5,6-d5
99 atom % D
別名:
N-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6D5
CAS番号:
分子量:
140.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
密度
1.266 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(NC(C)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
FZERHIULMFGESH-VIQYUKPQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
578991-BULK:
578991-VAR:
578991-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)