Merck
578509
Sigma-Aldrich
Cyclopropylmethan-d2-ol
98 atom % D
別名:
a,a-Cyclopropanemethan-d2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H5CD2OH
CAS番号:
分子量:
74.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
bp
120 °C mmHg (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)C1CC1
InChI
1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2/i3D2
InChI Key
GUDMZGLFZNLYEY-SMZGMGDZSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)